Merck
QBD10247
Sigma-Aldrich
Thiol-dPEG®4-acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Carboxy-PEG4-thiol, HS-PEG4-COOH, Thiol-PEG-acid, Thiol-PEG4-COOH, Thiol-PEG4-acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O6S
Masa cząsteczkowa:
282.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
SCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H22O6S/c12-11(13)1-2-14-3-4-15-5-6-16-7-8-17-9-10-18/h18H,1-10H2,(H,12,13)
Klucz InChI
ORLGUGSEJFKLED-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwas tiolowy-dPEG4 jest zawierającym sulfhydryl, sieciującym odczynnikiem do PEGylacji, który ma mostek krzyżowy z monodyspersyjnego glikolu polietylenowego. Łańcuch PEG (dPEG) o pojedynczej masie cząsteczkowej i dyskretnej długości ma 16 atomów (18,3 Å). Koniec sulfhydrylowy środka sieciującego reaguje ze złotem (tworząc wiązania datywne) oraz z grupami funkcyjnymi reagującymi z tiolem, takimi jak maleimid, bromoacetyl, SPDP i tiol. Koniec karboksylowy cząsteczki łączy się z wolnymi aminami za pomocą EDC lub dowolnego odpowiedniego karbodiimidu. Środek acylujący, taki jak N-hydroksysukcynoimid (NHS) lub 2,3,5,6-tetrafluorofenol (TFP) może zwiększyć wydajność sprzęgania. Karboksylan musi reagować po sprzężeniu sulfhydrylowym.
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pi-Chou Hsieh et al.
BioMed research international, 2017, 5041683-5041683 (2017-05-02)
Herein, we report a method of combining bioinformatics and biosensing technologies to select aptamers against prostate specific antigen (PSA). The main objective of this study is to select DNA aptamers with higher binding affinity for PSA by using the proposed
Carrie A Simpson et al.
ACS nano, 5(5), 3577-3584 (2011-04-09)
Monolayer-protected gold nanoparticles have great potential as novel building blocks for the design of new drugs and therapeutics based on the easy ability to multifunctionalize them for biological targeting and drug activity. In order to create nanoparticles that are biocompatible
Daichi Okuno et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 32(12), 1353-1357 (2016-12-13)
The artificial bilayer single-channel recording technique is commonly used to observe detailed pharmacological properties of various ion channel proteins. It permits easy control of the solution and membrane lipid composition, and is also compatible with pharmacological screening devices. However, its