Kluczowe dokumenty
PEM3B3044
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-830
greener alternative
thickness 30 μm, L × W 10 cm × 10 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
NACRES:
NB.21
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dł. × szerokość
10 cm × 10 cm
grubość
30 μm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako membrany wymiany protonów (membrany ogniw paliwowych). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
XION Composite Aquivion Membrane to kompozytowa membrana PEM. Jej wysoka selektywność, wysoka odporność chemiczna i wysoka wytrzymałość mechaniczna czynią ją idealną do zastosowań w ogniwach paliwowych. Jest stabilna w warunkach neutralnych i kwaśnych.
Informacje prawne
Produkt Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)