Merck
P75903
Sigma-Aldrich
3-Pyrroline
65%
Synonim(y):
2,5-Dihydropyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.11
Beilstein:
103173
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
65%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
tw
90-91 °C/748 mmHg (lit.)
gęstość
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1NCC=C1
InChI
1S/C4H7N/c1-2-4-5-3-1/h1-2,5H,3-4H2
Klucz InChI
JVQIKJMSUIMUDI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Remainder pyrrolidine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)