Merck
P22273
Sigma-Aldrich
2-Phenylcyclohexanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H9(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
Beilstein:
1368883
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
crystals
mp
56-59 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCC1c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
Klucz InChI
DRLVMOAWNVOSPE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alejandro Gran-Scheuch et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1609-1609 (2018-08-04)
Actinobacteria are an important source of commercial (bio)compounds for the biotechnological and pharmaceutical industry. They have also been successfully exploited in the search of novel biocatalysts. We set out to explore a recently identified actinomycete, Streptomyces leeuwenhoekii C34, isolated from