Kluczowe dokumenty
OCNQSS665
Sigma-Aldrich
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 665 nm, 1 μM
About This Item
Kod UNSPSC:
43211915
NACRES:
NA.23
stężenie
1 μM
fluorescencja
λem 665 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Streptawidyna ma wysokie powinowactwo wiązania do biotyny lub cząsteczek zawierających biotynę, takich jak białka, peptydy, polisacharydy, oligonukleotydy. Kropki kwantowe funkcjonalizowane streptawidyną oferują prostą i uniwersalną metodę koniugacji tych biotynylowanych cząsteczek z kropkami kwantowymi do dalszych zastosowań, takich jak cytometria przepływowa, Westen blot, test mikropłytek, obrazowanie fluorescencyjne za pomocą mikroskopu do testu opartego na szkiełku, test mikromacierzy, test oparty na kulkach, fluorescencyjne wykrywanie. Zalety stosowania kropek kwantowych jako fluoroforów obejmują wysoką jasność, wąską i symetryczną emisję, odporność na fotowybielanie itp. Te unikalne cechy sprawiają, że kropki kwantowe są idealnymi sondami optycznymi do bardzo czułych zastosowań multipleksowania.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)