Key Documents
919284
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
amine functionalized, fluorescence λem 520 nm, 1 mg/mL in water
Synonim(y):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in water
fluorescencja
FWHM 21-28 nm
λem 520 nm
, quantum yield ≥50%
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Reactive group: Amine
Zastosowanie
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Przestroga
Do not freeze.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application.
Foubert A, et al.
Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)