Kluczowe dokumenty
OCNICK05
Sigma-Aldrich
EDC Conjugation Kit for Iron Oxide (III) Nanoparticles
5 nm, carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoparticles
stężenie
5 mg/mL
wielkość cząstki
5 nm
grupa funkcyjna
carboxylic acid
Zastosowanie
Nanocząstki tlenku żelaza są magnetycznymi monokryształami i mogą być stosowane jako odczynniki kontrastujące w obrazowaniu rezonansu magnetycznego do obrazowania in vivo, nośniki leków, genertory hipertermii do terapii, adiuwanty do szczepionek i magnetyczne sondy do diagnostyki in vitro. Nanokryształy tlenku żelaza zakończone karboksylem firmy Ocean NanoTech o różnych średnicach (10 nm-30 nm) są teraz dostępne w łatwym w użyciu formacie zestawu, aby umożliwić badaczom sprzęganie białek/ligandów według własnego wyboru z tymi nanocząstkami tlenku żelaza. Zestaw zawiera odczynniki i składniki wystarczające do przeprowadzenia co najmniej 5 reakcji koniugacji przy użyciu 1 mg nanocząstek tlenku żelaza na reakcję. Nanocząstki tlenku żelaza są aktywowane za pomocą karbodiimidu i N-hydroksysukcynimidu, a następnie koniugowane z grupami aminowymi obecnymi na docelowym białku/ligandzie, takim jak albumina surowicy bydlęcej, streptawidyna i immunoglobulina.
Informacje prawne
Produkt firmy Ocean Nanotech, LLC.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Stomach,large intestine,lymph node
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)