Kluczowe dokumenty
NRS3HT8
Norell® Select Series 3 mm high-throughput NMR tube
L 8 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass (ASTM Type 1 class A)
borosilicate glass tube
Właściwości
disposable
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-3-HT-8
Długość
8 in.
wygięcie
0.040 mm
Średnica
3 mm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.58 mm
Opis ogólny
The high-throughput NMR tubes are ideal for reducing salt effects when running buffered solutions for bio-samples. They are made from ASTM Type 1 Class A borosilicate glass for reproducibility and durability, and are specially designed for one time use for routine NMR.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)