Key Documents
NORS56008
Norell® Select Series 5 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-5-600-8
Parametry
600 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
5 mm × 4.2 mm
wygięcie
±0.006 mm
koncentryczność
±0.004 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.77 mm
Opis ogólny
Manufactured out of ASTM Type 1 Class A glass, Norell Select Series NMR tubes is specifically designed for high-resolution NMR spectroscopy. The Select Series provides reliable performance for spinning or non-spinning techniques, structure determination of small molecules, or determining the 3-D structure of a membrane protein.
Cechy i korzyści
  • Norell® Select Series NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
  • The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
  • Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
  • Compatible with new-generation lab automation systems.
  • Features a NorLoc cap for sample protection during critical applications.
Informacje prawne
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1