NOR1008UP8
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 400 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 1008-UP-8
Parametry
400 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
10 mm × 8.76 mm
wygięcie
±0.007 mm
koncentryczność
±0.005 mm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
1.24 mm
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)