Kluczowe dokumenty
NOR1005P8
Norell® Standard Series 10 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 1005-P-8
Parametry
300 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
10 mm × 8.76 mm
wygięcie
±0.013 mm
koncentryczność
±0.020 mm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
1.24 mm
Opis ogólny
The Norell Standard Series NMR tubes are redesigned to eliminate tube wall and bottom variations. This improves shimming times and sample reproducibility. Manufactured out of ASTM Type 1 Class B glass, or commonly referred to as N-51A, these NMR tubes are designed for auto-sampling systems and high-throughput NMR spectroscopy.
Informacje prawne
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)