NOR10018
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 200 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 1001-8
Parametry
200 MHz frequency
Długość
8 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
10 mm × 8.76 mm
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
1.24 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)