Kluczowe dokumenty
NCXAUNR403S
Sigma-Aldrich
Nanosfery złota
40 nm, for Conjugation, Bioready, Dried, NHS, Small Reaction Kit (with 3 Spin Filters)
Synonim(y):
Gold Nanospheres
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
nanospheres
opakowanie
kit of 3 units
wielkość cząstki
40 nm
Opis ogólny
"Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie nanocomposix.com"
Zastosowanie
Ze względu na swoje właściwości plazmoniczne, nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, począwszy od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i standardy wielkości.
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej koniugacji z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne nanocząstki złota BioReady z powierzchnią karboksylową mogą być używane do silnej koniugacji kowalencyjnej. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane nanocząstki złota sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone nanocząstki złota z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanocząsteczkom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Przechowywanie i stabilność
Karboksyl i streptawidyna: NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres trwałości. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność przy zmianie warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Wysuszony materiał NHS: Przechowywać w temperaturze -20C. Unikać cykli zamrażania-rozmrażania. Uwaga: Materiał NHS jest wysyłany w temperaturze otoczenia, ale po dostarczeniu należy go umieścić w zamrażarce. Poddać sonikacji w celu ponownego zawieszenia. Dodatkowe składniki zestawu należy przechowywać zgodnie z ich etykietami.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Drs. Fernandes and Baptista explore the synthesis and functionalization of gold nanoparticles and their use in molecular diagnostics, focusing on lateral flow assays. They further discuss the regulations and standards of these materials, as well as the future outlook and challenges.