Kluczowe dokumenty
NCXGSXR150
Sigma-Aldrich
Gold Nanoshells
150 nm, for Covalent Conjugation, Bioready, OD 20, Carboxyl, inaqueous 0.02 mM potassium carbonate
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
nanoshells
OD
20
wielkość cząstki
150 nm
Zastosowanie
Dzięki swoim właściwościom plazmonicznym nanocząstki złota i srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, od diagnostyki po wykrywanie molekularne, terapie fototermiczne i mikrofalowe oraz nanotoksykologię. Koloidalne nanocząstki srebra znajdują również zastosowanie w powłokach przeciwdrobnoustrojowych, elektronice i fotowoltaice oraz spektroskopii Ramana wzmocnionej powierzchniowo (SERS), podczas gdy koloidalne nanocząstki złota znajdują zastosowanie w testach przepływu bocznego (testy immunochromatograficzne) oraz jako etykiety TEM i standardy wielkości.
Nasze materiały BioReady zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym sprzęganiu z przeciwciałami, białkami, peptydami i innymi biomolekułami i są idealne do testów immunochromatograficznych i innych zastosowań związanych z diagnostyką.
Sferyczne złote nanopowłoki BioReady składają się z rdzenia krzemionkowego i złotej powłoki i są dostępne z karboksylowymi, NHS i streptawidynowymi grupami funkcyjnymi na powierzchni. Te nowe złote nanopowłoki dobrze nadają się do zastosowań w testach przepływu bocznego. Złote nanopowłoki wykazują silną absorbancję i wykazują większy sygnał na cząstkę, a w porównaniu z konwencjonalnymi nanocząstkami złota o wielkości 40 nm, mogą one zwiększyć czułość testu 20-krotnie. Powierzchnia złota w tych nanopowłokach jest obiecująca, ponieważ zastąpienie ich w istniejących testach opartych na nanocząstkach złota powinno być łatwe. Złote nanopowłoki oferują niebieski/szary pasek o wysokim kontraście (w porównaniu do czerwonego lub różowego paska ze złota 40 nm).
Złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową mogą być stosowane do silnego sprzęgania kowalencyjnego. Pozwala to na większą stabilność, czułość, powtarzalność i kontrolę nad ładowaniem przeciwciał cząsteczkowych (często wymaga mniej przeciwciał w porównaniu do pasywnej adsorpcji). Nasze kowalencyjnie związane złote nanopowłoki sprzężone ze streptawidyną umożliwiają łatwe wiązanie z biotyną.
Zestawy do koniugacji BioReady zawierają wysuszone złote nanopowłoki z powierzchnią karboksylową aktywowaną NHS. Dzięki wstępnie sfunkcjonalizowanym nanopowłokom z powierzchnią EDC/NHS, są one dobrze przystosowane do szybkiego badania przesiewowego przeciwciał.
Małe zestawy reakcyjne NHS zawierają 50 μL złota 20 OD w każdej jednostce, podczas gdy duże zestawy reakcyjne zawierają 500 μL złota 20 OD w każdej jednostce.
Złote nanopowłoki (150 nm, do koniugacji kowalencyjnej, Bioready, karboksylowe, OD 20, w wodzie) mogą być potencjalnie wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak biosensory bez etykiet, testy biologiczne oparte na nanocząstkach magnetycznych, zlokalizowany rezonans plazmonów powierzchniowych (LSPR) i biosensory plazmonowe.
Przechowywanie i stabilność
NIE ZAMRAŻAĆ. Przechowywać w temperaturze 2-8C, gdy nie są używane, aby zmaksymalizować okres przydatności do użycia. Nanomateriały mogą być wrażliwe na wysokie i niskie pH oraz wysokie stężenia soli. Należy zachować ostrożność podczas zmiany warunków otoczenia, ponieważ cząsteczki mogą się agregować.
Informacje prawne
Produkt firmy nanoComposix, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Theoretical investigation of size, shape, and aspect ratio effect on the LSPR sensitivity of hollow-gold nanoshells
Shabaninezhad M and Ramakrishna G
J. Chem. Phys. , 150(14), 144116-144116 (2019)
Plasmonic biosensors and nanoprobes based on gold nanoshells
Xu B, et al.
Chinese Science Bulletin, 56(31), 3234-3234 (2011)
A label-free biosensor based on gold nanoshell monolayers for monitoring biomolecular interactions in diluted whole blood
Wang Y, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 23(7), 1166-1170 (2008)