MT51350102
Roztwór czyszczący tiomocznika Mettler-Toledo
for the removal of silver sulfide contamination
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350102
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Roztwór tiomocznika do czyszczenia złączy zanieczyszczonych siarczkiem srebra. Obróbka do momentu odbarwienia.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)