MT51350100
Roztwór do czyszczenia białek Mettler-Toledo
volume 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350100
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Pepsyna-HCl do czyszczenia połączeń z zanieczyszczeniami białkowymi. Czas obróbki około 1 godziny.
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MT51350100 | |
MT51350100-1EA | |
MT51350100-250ML |