Key Documents
MT51343192
Mettler Toledo InLab® Reference Flow electrode
Reference electrode with triple ceramic junction
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
opis
S7 connector
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343192
zakres pomiaru temperatury
0-130 °C
dł. × szerokość
120 mm × 12 mm
Opis ogólny
Mettler Toledo InLab® Reference Flow is a glass-body, reference electrode with S7 screw head. Filled with 3 mol/L KCl for routine applications
  • Triple ceramic diaphragm
  • Electrolyte refill hose coupling
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)