Kluczowe dokumenty
MT51343056
Mettler-Toledo InLab® Routine & Routine Pro pH electrodes
L 120 mm × 12 mm, MultiPin connector, Temperature probe Pt1000
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
opis
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343056
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
Długość
120 mm × 12 mm
pH
0-14
Opis ogólny
1388 Routine to szklane, kombinowane elektrody pH z głowicą śrubową S7.
Zaprojektowane do dokładnych pomiarów w szerokim zakresie typów próbek.
Elektrolit w konwencjonalnych układach odniesienia srebro/chlorek srebra musi być nasycony chlorkiem srebra. W przypadku krytycznych mediów, takich jak te zawierające siarczki lub białka, spowoduje to zanieczyszczenie membrany siarczkiem srebra. Nie ma to miejsca w przypadku elektrod InLab, które są wyposażone w odprowadzenie 1161 i pułapkę jonów srebra, które zapewniają, że elektrolit pozostaje całkowicie wolny od jonów srebra.
System referencyjny ARGENTHAL poprawia również żywotność i dokładność pomiaru w różnych temperaturach próbki. Szklany trzon zapewnia odporność na próbki organiczne i korozyjne.
Do głowicy śrubowej S7 można podłączyć różne kable, co pozwala na użycie z szeroką gamą mierników.
  • Referencja ARGENTHAL
  • Pułapka jonów srebra
  • Szklany trzon
  • Odłączany kabel
Rutynowe Pt1000
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
MultiPin is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)