Kluczowe dokumenty
MT51343050
Mettler-Toledo InLab® Routine & Routine Pro pH electrodes
L × diam. 120 mm × 12 mm, S7 connector
Synonim(y):
kombinowana elektroda pH ze złączem S7
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
opis
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL with Ag+ -trap
Without cable
Właściwości
S7 connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343050
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-14
Opis ogólny
1388 Routine to szklane, kombinowane elektrody pH z głowicą śrubową S7.
Zaprojektowane do dokładnych pomiarów w szerokim zakresie typów próbek.
Elektrolit w konwencjonalnych układach odniesienia srebro/chlorek srebra musi być nasycony chlorkiem srebra. W przypadku krytycznych mediów, takich jak te zawierające siarczki lub białka, spowoduje to zanieczyszczenie membrany siarczkiem srebra. Nie ma to miejsca w przypadku elektrod InLab, które są wyposażone w odprowadzenie 1161 i pułapkę jonów srebra, które zapewniają, że elektrolit pozostaje całkowicie wolny od jonów srebra.
System referencyjny ARGENTHAL poprawia również żywotność i dokładność pomiaru w różnych temperaturach próbki. Szklany trzon zapewnia odporność na próbki organiczne i korozyjne.
Do głowicy śrubowej S7 można podłączyć różne kable, co pozwala na użycie z szeroką gamą mierników.
  • Referencja ARGENTHAL
  • Pułapka jonów srebra
  • Szklany trzon
  • Odłączany kabel
Rutyna
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51343050-1EA