Kluczowe dokumenty
MT51340291
Mettler Toledo InLab® 605 dissolved oxygen sensor
cable L 2 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Materiały
glass fiber shaft (reinforced)
membrane (silicone/PTFE)
opis
BNC/RCA (Cinch), IP67 connector
NTC22kΩ temperature probe
interchangeable membrane bodies
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340291
dł. kabla
2 m
Opis ogólny
Czujnik 1388 605 DO wykorzystuje najnowszą technologię polarograficznego oznaczania tlenu rozpuszczonego. Czujnik tlenu rozpuszczonego InLab® 605 zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność, którym można zaufać w przypadku produktów METTLER TOLEDO.
Czujnik 1388 605 może być używany w połączeniu z wielokanałowym miernikiem laboratoryjnym SevenExcellence lub przenośnymi miernikami SevenGo 6.
Istnieją pewne zastosowania, w których takie czujniki muszą być wystarczająco wytrzymałe, aby wytrzymać trudne warunki w fabrykach, laboratoriach lub w terenie. Z tego powodu membrana jest chroniona stalową siatką, a wałek jest wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym PPS (siarczek polifenylenu).
Do modelu 1388 605 METTLER TOLEDO oferuje najlepsze z najlepszych akcesoriów: zestaw membran, elektrolit, zestaw uszczelnień i obciążnik elektrody.
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51340291-1EA