Kluczowe dokumenty
MT51302661
Mettler-Toledo SevenGo Duo pH/DO
SG98-Basic
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
opis
Calibration pH: Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
DO: 1 or 2 points
Temperature range °C pH: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130, DO: 0.0 ... 50.0 (+/- 0.2)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302661
zakres pomiaru mV
-1999.9-1999.9, accuracy: ±0.1
moc baterii
4 × 1.5 V AA (NiMH accumulator 1.3 V)
zakres pH
-2-19.999
Opis ogólny
Mettler Toledo 8240 łączy w sobie maksymalną dokładność pomiaru i doskonały zakres funkcji z przyjazną dla użytkownika obsługą i wyjątkowym bezpieczeństwem. Mierniki SevenGo Duo pro są niezbędne do specjalnych analiz, szczególnie w przemyśle środowiskowym, chemicznym oraz spożywczym. Wersje zestawowe są również dobrze przystosowane do użytku na zewnątrz, ponieważ zarówno miernik, jak i czujniki są wodoszczelne (IP67).
Rewolucyjny inteligentny system zarządzania czujnikami(8152) oferuje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Dane kalibracyjne są przechowywane w chipie czujnika i wykorzystywane automatycznie po podłączeniu czujnika do miernika. Zapewnia to, że miernik zawsze korzysta z najnowszych danych kalibracyjnych.
Optyczny system pomiarowy OptiOx do określania tlenu rozpuszczonego oparty jest na niezawodnej technologii RDO. Dzięki RDO (Rugged Dissolved Oxygen) pomiar tlenu rozpuszczonego jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Cechy i zalety - SevenGo Duo pro pH/Ion/Oxygen Meter (IP67) dla najbardziej rygorystycznych wymagań
Przenośny dwukanałowy miernik do równoległego oznaczania pH, mV, rel. mV lub stężenia jonów i tlenu rozpuszczonego (DO)
Tryb tlenu rozpuszczonego jest oparty na optycznej technologii RDO
Liniowa lub segmentowa 5-punktowa kalibracja pH z wyborem spośród 7 predefiniowanych i jednej zdefiniowanej przez użytkownika grupy buforów
Ręczna lub automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego za pomocą wbudowanego barometru
Nowoczesne zarządzanie danymi dla 500 rekordów danych GLP z datą/godziną, ID czujnika i numerem seryjnym, ID użytkownika i próbki
Bezstykowy interfejs podczerwieni do transmisji danych do drukarki lub komputera
Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą menu w 10 językach i podświetlanego wyświetlacza
Wytrzymała wodoszczelna obudowa (IP67)
Rewolucyjne inteligentne zarządzanie czujnikami (ISM)
W zestawie tylko licznik.
Inne uwagi
Zakres DO 0,0 ... 500%, 0.00 ... 50,00 mg/L
Dokładność DO ±0,1 mg/L od 0 ... 8 mg/L
±0,2 mg/L od 8 ... 20 mg/L
±10% od 20 ... 50 mg/L
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo pro is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT51302661-1EA