Kluczowe dokumenty
MT51302620
Mettler-Toledo SevenGo Duo Pro pH/Ion/conductivity meter SG78
SG478 BASIC, no electrode
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.61
opis
Calibration pH: Max. 5 points, 7 predefined buffer groups
Conductivity range 0.01 μ (+/- 0.5%)
Connection to computer IR interface for printer or PC (via RS232 or USB)
Resistivity range 0.01 … 100.00 MOhm•cm
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302620
zakres pomiaru TDS
0.1 mg/L (min)
600 g/L (max)
zakres pomiaru mV
-1999.9-1999.9, accuracy: ±0.1
zakres pomiaru zasolenia
0-80 (psu)
zakres pomiaru temperatury
-5-105 °C, accuracy: ±0.2
moc baterii
4 AA (included in standard delivery)
zakres pH
-2-19.999
Opis ogólny
8240 łączy w sobie maksymalną dokładność pomiaru i doskonały zakres funkcji z przyjazną dla użytkownika obsługą i wyjątkowym bezpieczeństwem. Mierniki 8240 są niezbędne do specjalnych analiz, szczególnie w sektorach regulowanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym oraz spożywczym. Wersje zestawowe są również dobrze przystosowane do użytku na zewnątrz, ponieważ zarówno miernik, jak i czujniki są wodoszczelne (IP67).
Rewolucyjny inteligentny system zarządzania czujnikami(8152) oferuje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Dane kalibracyjne są przechowywane w chipie czujnika i wykorzystywane automatycznie po podłączeniu czujnika do miernika. Zapewnia to, że miernik zawsze korzysta z najnowszych danych kalibracyjnych.
Cechy i zalety
Miernik pH/jonów/przewodności (IP67) spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania
Przenośny dwukanałowy miernik do równoległego pomiaru pH, mV, rel. mV lub stężenia jonów i przewodności, TDS (całkowita ilość rozpuszczonych substancji stałych), zasolenia lub oporu właściwego
Liniowa lub segmentowa 5-punktowa kalibracja pH z wyborem spośród 7 predefiniowanych i jednej zdefiniowanej przez użytkownika grupy buforów
5 predefiniowanych standardów przewodności - możliwość wprowadzenia zdefiniowanego przez użytkownika standardu lub stałej komórkowej
Nowoczesne zarządzanie danymi dla 500 rekordów danych GLP z datą/godziną, ID czujnika i numerem seryjnym, ID użytkownika i próbki
Bezstykowy interfejs podczerwieni do transmisji danych do drukarki lub komputera
Intuicyjna, przyjazna dla użytkownika obsługa za pomocą menu w 10 językach i podświetlanego wyświetlacza
Wytrzymała wodoszczelna obudowa (IP67)
Rewolucyjne inteligentne zarządzanie czujnikami(8152)
Obejmuje tylko licznik.
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo pro is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)