Kluczowe dokumenty
MT30207956
Mettler Toledo Seven2Go portable conductivity meter S3
Field Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.61
opis
connector LTW 7-pin (IP67)
pH/ion/ORP meters
Właściwości
Field Kit
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30207956
zakres pomiaru TDS
0.01 mg/L-300 g/L
zakres pomiaru przewodności
0.00-2022% (Ash)
0.01 μS/cm-500 mS/cm
range of application measuring range
0.00-100.0 Ω-cm (specific resistance)
zakres pomiaru zasolenia
0.00-42 (psu - practical salinity units)
zakres pomiaru temperatury
-5-105 °C
moc baterii
4 x 1.5 V AA (or 1.3 V NiMH accumulators)
Opis ogólny
Prosty i niezawodny, atrakcyjnie zaprojektowany i wytrzymały. Urządzenia przenośne Seven2Go zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom szybkiej jakości danych, obsługi jedną ręką i trwałości, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań mobilnych w laboratorium, przy linii produkcyjnej lub na zewnątrz.
Proste menu - intuicyjna obsługa:
  • Nowe intuicyjne menu Seven2Go gwarantuje natychmiastową obsługę dla każdego. Użytkownicy nie muszą już studiować długich instrukcji obsługi
T-Pad - wygodna i szybka nawigacja:
  • Nowy T-Pad Seven2Go poprawia szybkość poruszania się po menu. Inteligentny układ przycisków pozwala na szybszą nawigację, która zapewnia krótszy czas do rzeczywistego pomiaru.
8152 Ready - mniejsze prawdopodobieństwo błędu:
  • Po podłączeniu dowolnego czujnika InLab ISM (Intelligent Sensor Management), urządzenie automatycznie rozpoznaje czujnik i zapisuje jego identyfikator, numer seryjny i dane ostatniej kalibracji.
IP67 - odporna na warunki atmosferyczne i wytrzymała konstrukcja:
  • Dzięki stopniowi ochrony IP67 i odporności na upadki, nowe urządzenia przenośne Seven2Go są w stanie wytrzymać trudne i wymagające warunki środowiskowe.
Zastosowanie
Próbki wodne o średniej i wysokiej przewodności w terenie
Cechy i korzyści
Zawiera: Klips do elektrody miernika, instrukcje, skrócona instrukcja obsługi, certyfikat testu, deklaracja zgodności, baterie, InLab 738-ISM, butelki do kalibracji, saszetki z wzorcami przewodności 1413 μS/cm i 12,88 mS/cm oraz futerał transportowy uGO
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Seven2Go is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)