Kluczowe dokumenty
MT30019823
Uchwyt elektrody Mettler-Toledo 8141 8142 (zawarty w standardowej dostawie)
Synonim(y):
stojak na elektrody
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30019823
Opis ogólny
  • Uchwyt elektrody Mettler-Toledo 8141 8142 jest akcesorium do użytku z miernikiem pH.
  • Ramię elektrody uchwytu może być przesuwane prosto w górę i w dół i może być obsługiwane jedną ręką.
  • Działa bardziej wydajnie w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami.
Informacje prawne
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
uPlace is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MT30019823-1EA