Key Documents
Z503665
Sigma-Aldrich
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 8 electrodes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18509-0000
dł. × szer. × wys.
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
Opis ogólny
PP rack is autoclavable (121°C). Holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20mm in diameter.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)