Kluczowe dokumenty
M625
Maleic anhydride
powder, 95%
Synonim(y):
2,5-Furandione
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
0.16 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
powder
temp. samozapłonu
870 °F
granice wybuchowości
7.1 %
zanieczyszczenia
<5% maleic acid
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Klucz InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?