Merck
M27603
Sigma-Aldrich
3-(Methylamino)propionitrile
98%
Synonim(y):
N-Methyl-β-alaninenitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3NHCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Beilstein:
1699160
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
gęstość
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CNCCC#N
InChI
1S/C4H8N2/c1-6-4-2-3-5/h6H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
UNIJBMUBHBAUET-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)