Kluczowe dokumenty
M0875
DL-Malic acid
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98% (capillary GC)
temp. samozapłonu
644 °F
mp
131-133 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Klucz InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Hydroxy esters via esterification with alcohols.
- Biodegradable polymers via thermal condensation with citric acid.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
397.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
203 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?