LGFR10K
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
10 μm average diameter
About This Item
Polecane produkty
opis
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formularz
pellets
średnia średnica
10 μm
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Ogrzać do temperatury otoczenia
- Dodać wodę DI lub bufor, aby osiągnąć pożądane stężenie
- Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że cząstki są dobrze zawieszone
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
LGFR10K-50MG | |
LGFR10K-50MG-A | 4065266773231 |