Kluczowe dokumenty
LGFO100
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
Excitation/Emission: 530/582 nm
Formularz
pellets
średnia średnica
100 nm
Opis ogólny
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Zastosowanie
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Informacje prawne
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.