Kluczowe dokumenty
LG20K
Sigma-Aldrich
PLGA microspheres
20 μm average diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
pellets
średnia średnica
20 μm
Opis ogólny
Cząsteczki wykonane z poli(D,L-laktydu-co-glikolidu) Stosunek L/G 50/50, lepkość własna ~0,45 dL/g Do odtworzenia:
  • Ogrzać do temperatury otoczenia
  • Dodać wodę DI lub bufor, aby osiągnąć pożądane stężenie
  • Vortex i sonikacja przez 5 minut, aby upewnić się, że cząstki są dobrze zawieszone
Zastosowanie
Zwykłe cząstki PLGA do testowania kompatybilności systemu w badaniach nad dostarczaniem leków. Cząsteczki mogą być stosowane jako nośniki poprzez przyłączenie leku lub substancji biologicznych/chemicznych do powierzchni cząsteczki. Cząsteczki PLGA są stosowane do kontrolowanego uwalniania, przedłużonego uwalniania i ukierunkowanego dostarczania leków.
Informacje prawne
Produkt firmy Phosphorex, Inc. Degradex(RM) jest produktem firmy Phosphorex, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Polimerowe przeciwutleniacze są obiecujące w dostarczaniu leków o doskonałej biodostępności i potencjale przeciwutleniającym.