Merck
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Synonim(y):
PLGA
About This Item
Wzór liniowy:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
degradation timeframe: <3 months
Poziom jakości
Formularz
crystals
masa cząsteczkowa
Mw 45,000 g/mol
skład
lactide:glycolide, 50:50
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Cechy i korzyści
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Postać fizyczna
Biocompatible, biodegradable polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
805726-5G4061832980195