Merck
KN8978050000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
Synonim(y):
897805-0000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897805-0000
Parametry
100 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
7 in. × 0.0020 in. × 0.0025 in.
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.28 mm
Opis ogólny
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Cechy i korzyści
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Attached polyethylene caps• Sandblasted marking spot• OD 3.0124 (+0.00/-0.013) mm• ID 2.4003 (+0.013/+0.00) mm• Wall thickness 0.284 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)