Merck
KN8973200000
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 60 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
Synonim(y):
897320-0000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897320-0000
Parametry
60 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
7 in. × 0.0020 in. × 0.0090 in.
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.46 mm
Opis ogólny
Rurki te są wykonane ze szkła borokrzemowego KG-33. Grubość ścianki tych precyzyjnych rurek wynosi 0,0182 cala.
Dołączone są nasadki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 1 sztuce.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)