Kluczowe dokumenty
KN8972000009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 51 μm × 76 μm
Synonim(y):
897200-0009
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897200-0009
Parametry
100 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
9 in. × 51 μm × 76 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Dołączone są zaślepki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)