Kluczowe dokumenty
KN8971937100
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 100 ea
Synonim(y):
5 mm rurki NMR, 897193-7100, Jednorazowe rurki NMR
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
caps included but not attached
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897193-7100
Parametry
100 MHz frequency
Długość
7 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Nasadki są dołączone, ale nie są przymocowane.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Dołączone, ale nie przymocowane nasadki polietylenowe
- Średnica zewnętrzna 5 mm
- Grubość ścianki 0,381 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)