Merck
KN8971930050
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pkg of 50
Synonim(y):
897193-0050
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
caps included but not attached
opakowanie
pkg of 50
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897193-0050
Parametry
100 MHz frequency
Długość
7 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Rurki jednorazowego użytku o średnicy 5 mm są produkowane ze szkła borokrzemowego N-51A. Grubość ścianki tych rurek wynosi 0,015 cala. Dostarczane bez piaskowanego oznaczenia w opakowaniu zbiorczym.
Nasadki są dołączone, ale nie są przymocowane.
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), metoda spektroskopowa stosowana do wyjaśnienia struktury cząsteczek i związków, może również pomóc w określeniu stężenia i dynamiki cząsteczek. Ta metoda analityczna wymaga szczególnie precyzyjnych rurek o stałej średnicy, jednolitej grubości ścianki i doskonałej prostoliniowości w całej rurce. Jednorazowe rurki 1426 NMR 5 mm są wykonane ze szkła borokrzemowego N-51A 3.3. Są one wyposażone w polietylenowe korki, które nie są jednak przymocowane.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Dołączone, ale nie przymocowane nasadki polietylenowe
  • Średnica zewnętrzna 5 mm
  • Grubość ścianki 0,381 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)