Merck
KN8971500007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 6 μm × 13 μm
Synonim(y):
897150-0007
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897150-0007
Parametry
500 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
7 in. × 6 μm × 13 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Cechy i korzyści
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Attached polyethylene caps• OD 5 mm• Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)