Merck
KN8971100007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency >200 MHz, size 7 in., size × camber × concentricity × 25 μm × 51 μm
Synonim(y):
897110-0007
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897110-0007
Parametry
>200 MHz frequency
Rozmiar × profil × koncentryczność
× 25 μm × 51 μm
rozmiar
7 in.
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Rurki o średnicy 5 mm są produkowane ze szkła borokrzemowego N-51A. Grubość ścianki tych rurek wynosi 0,38 mm.
Dołączone są nasadki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)