Key Documents
JRD1684
2-(4-Bromophenyl)-1-(pyridin-4-yl)ethanone
AldrichCPR
Synonim(y):
2-(4-Bromophenyl)-1-(pyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=NC=C1)CC2=CC=C(Br)C=C2
BrC1=CC=C(CC(C2=CC=NC=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-12-3-1-10(2-4-12)9-13(16)11-5-7-15-8-6-11/h1-8H,9H2
Klucz InChI
RJMALCXNZXZQNS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)