Kluczowe dokumenty
JKA5282
FMOC-PEG5K-Succinimide Butanoate
average Mn 5000
About This Item
Wzór liniowy:
C13H9CH2OOCNH(CH2CH2O)nCH2CH2CH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)