Merck
JKA13013
Sigma-Aldrich
mPEG6-SH
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)5CH2CH2SH
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3