Merck
J1001
Sigma-Aldrich
Julolidine
97%
Synonim(y):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
mp
34-36 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13/h1,4-5H,2-3,6-9H2
Klucz InChI
DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Min Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 214, 7-13 (2019-02-12)
A new Schiff base derivative fluorescence-colorimetric chemosensor 2-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)methylideneamino]benzoic acid (H3L), has been designed and synthesized. H3L displayed high selectivity and sensitivity for detecting Cr3+, Cu2+, Fe3+ and Al3+ ions in DMF/H2O (v/v = 1/1) solution. When Cr3+, Cu2+ or Fe3+ ions were
Jianxin Guo et al.
Bioconjugate chemistry, 27(3), 604-615 (2016-02-02)
The impact of drug loading and distribution on higher order structure and physical stability of an interchain cysteine-based antibody drug conjugate (ADC) has been studied. An IgG1 mAb was conjugated with a cytotoxic auristatin payload following the reduction of interchain