Merck
407518
Sigma-Aldrich
Julolidine hydrobromide
97%
Synonim(y):
2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizine hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
239-242 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br.C1CN2CCCc3cccc(C1)c23
InChI
1S/C12H15N.BrH/c1-4-10-6-2-8-13-9-3-7-11(5-1)12(10)13;/h1,4-5H,2-3,6-9H2;1H
Klucz InChI
KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Julolidyny są skutecznymi auksofluorami, które są stosowane w barwnikach laserowych i barwnikach biochemicznych. Są one znane jako jedne z najsilniejszych grup uwalniających elektrony ze względu na czynniki elektroniczne i steryczne.
Zastosowanie
Bromowodorek julolidyny może być stosowany w syntezie azodienu [4-(2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pirydo[3,2,1-ij]chinolin-9-ylazo)-fenylo]-metanolu.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, optical characterization and crystal and molecular X-ray structure of a phenylazojulolidine derivative.
Barbero N, et al.
Dyes and Pigments, 92(3), 1177-1183 (2012)
Synthesis of julolidine derivatives.
Kauffman JM, et al.
Organic preparations and procedures international, 33(6), 603-613 (2001)