Merck
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I) iodide
anhydrous, beads
About This Item
Wzór liniowy:
TlI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Formularz
beads
mp
440 °C (lit.)
gęstość
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)