Kluczowe dokumenty
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiały
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
optimized for hall
opakowanie
pkg of 16 diced devices
producent / nazwa handlowa
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)