Key Documents
HAM59000-05
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1701 BFP, volume 10 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Właściwości
model 1701 BFP
producent / nazwa handlowa
Hamilton 59000-05
Parametry
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
śr. wewn. × śr. zewn.
0.460 mm × 6.60 mm
pojemność
10 μL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)