Kluczowe dokumenty
HAM203230
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1750 TLL-SAL, no needle, volume 500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Materiały
Gastight syringe
Właściwości
autoclavable: no
model 1750 TLL-SAL, no needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
700 psig pressure
pojemność
500 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Strzykawki SaltLine są wykorzystywane w aplikacjach o wysokim stężeniu soli. Mają one takie samo zakończenie PTFE Luer Lock, ale końcówka tłoka jest wykonana z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE). Końcówka tłoka wykonana z UHMWPE jest odporna na uszkodzenia, które mogą być spowodowane wytrącaniem się kryształów soli z roztworu soli w miarę upływu czasu.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)