Merck
GF99857738
Tantalum
rod, 10.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
TA007941
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ta
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141741
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Próba
99.9%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
572 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 998-577-38
rezystywność
13.5 μΩ-cm, 20°C
Długość
50 mm
średnica
10.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
gęstość
16.69 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Klucz InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF99857738-1EA4061821092120
GF99857738-2EA4061821092137
GF99857738-5EA4061821092144