Key Documents
GF98812255
Silicon
rod, 20 mm diameter, length 80 mm, purity 99.999%
Synonim(y):
SI007929
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 988-122-55
Długość
80 mm
średnica
20 mm
tw
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)